Aluminiumchloride, watervrij 99%, granular
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A11892.0B A11892.30 A11892.0E
A11892.0BEA 45.3 EUR
A11892.0B A11892.30 A11892.0E
Aluminiumchloride, watervrij 99%, granular
Aluminiumchloride
Purity: 99% CAS No.: 7446-70-0 Molecular Formula: AlCl3 Formula Weight: 133.34 Odour: Pungent pH: 2,4 Melting Point: 190° subl. Merck Reference: 14,337 UN No.: 1726 MDL No.: MFCD00003422
Formule: AlCl₃
Kookpunt: 180 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 2,44
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003422
CAS nummer: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN: 1726
ADR: 8,II
Merck Index: 14,337