3-Oxoglutaric acid
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Acetone-1,3-dicarboxylic acid, 3-Ketoglutaric acid, 3-Oxopentanedioic acid, 1,3-Acetonedicarboxylic acid, β-Ketoglutaric acid
31350.02 31350.03
SERA31350.02EA 0 EUR
SERA31350.02 SERA31350.03
3-Oxoglutaric acid
3-Oxoglutaric acid
Formule: C₅H₆O₅
MW: 146.1 g/mol
Kookpunt: 323
Smeltpunt: 138
Dichtheid: 1.55 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00002711
CAS nummer: 542-05-2
EINECS: 208-797-9
Merck Index: 13,00069