Malachietgroen oxalaat water, Crystalline Microscopy, Sigma-Aldrich®
Leverancier: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Malachite green hemioxalate, N,N,N',N'-Tetramethyl-4,4'-diaminotriphenylcarbenium oxalate, Bis (N-{4-[[4-(dimethylamino)phenyl](phenyl)methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene}-N-methylmethanaminium) trioxalate, Basic Green 4, N-[4-[[4-(Dimethylamino)phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-methyl-methanaminium, ethanedioate, ethanedioate(2:2:1)
MQ200
32745-100G
32745-1KG
32745-50G
32745-100GEA
55.9
EUR
32745-100G
32745-1KG
32745-50G
Malachietgroen oxalaat water, Crystalline Microscopy, Sigma-Aldrich®
Malachietgroen oxalaat
Formule:
C₅₂H₅₄N₄O₁₂ MW: 927.02 g/mol Smeltpunt: ∼159 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011766 CAS nummer: 2437-29-8 EINECS: 219-441-7 UN: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,05722 |
|
Specification Test Results
Solubility | 0.01 g in 10 ml methanol |
Loss on drying | ≤7.0% |
Wavelength (1) UV | 609 - 619 nm |
Wavelength (2) UV | 420 - 430 nm |
Extinction (1%/1 cm) (1) (UV) | ≥300 |