Indium(III) chloride 99.995% (trace metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
193190100
193190500
193192500
ACRO193190100EA
91.7
EUR
ACRO193190100
ACRO193190500
ACRO193192500
Indium(III) chloride 99.995% (trace metals basis)
Indium(III) chloride
Formule:
Cl₃In Kookpunt: 800 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 586 °C Dichtheid: 4 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011058 CAS nummer: 10025-82-8 EINECS: 233-043-0 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 13,04980 |
Specification Test Results
Appearance | White Crystalline powder |
Total trace metal impurities | ≤0.005 % |