Thallium(I) iodide 99,9995 Metals basis, Puratronic®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Thallium iodide
43001.09 43001.18 43001.36
43001.09EA 94.5 EUR
43001.09 43001.18 43001.36
Thallium(I) iodide 99,9995 Metals basis, Puratronic®
Thallium(I) iodide
Formule: ITl
MW: 331.29 g/mol
Kookpunt: 824 °C
Smeltpunt: 440
Dichtheid: 7.1
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011279
CAS nummer: 7790-30-9
EINECS: 232-199-7
UN: 1707
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,9264