Diboron trioxide 98% -40 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Boron oxide, Boric anhydride
206300010 206300050 206300250
ACRO206300010EA 81.1 EUR
ACRO206300010 ACRO206300050 ACRO206300250
Diboron trioxide 98% -40 mesh
Diboron trioxide
Formule: B₂O₃
MW: 69.62 g/mol
Kookpunt: 1860 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 450 °C
Dichtheid: 2.46 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011315
CAS nummer: 1303-86-2
EINECS: 215-125-8
Bereik: 01-2119486655-24
Merck Index: 13,01327
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.2 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
Impurity ≤0.01 % (Total halides impurities)