Diboron trioxide ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Boron oxide, Boric anhydride
A11707.36 A11707.0E
A11707.36EA 50.5 EUR
A11707.36 A11707.0E
Diboron trioxide ≥99%
Diboron trioxide
Purity: 99% CAS No.: 1303-86-2 Molecular Formula: B2O3 Formula Weight: 69.62 Odour: Odourless Melting Point: ca 450° Boiling Point: 1860° Merck Reference: 14,1337 MDL No.: MFCD00011315
Formule: B₂O₃
MW: 69.62 g/mol
Kookpunt: 1860 °C
Smeltpunt: ∼450 °C
Dichtheid: 2.46
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011315
CAS nummer: 1303-86-2
EINECS: 215-125-8
Bereik: 01-2119486655-24
Merck Index: 13,01327