Diboron trioxide, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00169.0250
1.00169.0150
1.00169.0250EA
1330
EUR
1.00169.0250
1.00169.0150
Diboron trioxide, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Diboron trioxide
Formule:
B₂O₃ Kookpunt: 1860 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 450 °C Dichtheid: 1,81…1.86 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011315 CAS nummer: 1303-86-2 EINECS: 215-125-8 Bereik: 01-2119486655-24 Merck Index: 13,01327 |
Specification Test Results
Solubility | 36 g/L (25 °C) |
Melting Point | 450 °C |
Molar Mass | 69.61 g/mol |
Bulk Density | 900 - 1100 kg/m³ |
Boiling Point | 1860 °C |
Density | 2.46 g/cm³ (20 °C) |
pH | 4 (10 g/L, H₂O, 25 °C) |