Boorzuur 99.99% (trace metals basis), extra pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
315181000
315180025
315185000
ACRO315181000EA
74.6
EUR
ACRO315181000
ACRO315180025
ACRO315185000
Boorzuur 99.99% (trace metals basis), extra pure
Boorzuur
Formule:
B(OH)₃ Kookpunt: 185 °C (1013 hPa) Dichtheid: 1,44 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011337 CAS nummer: 10043-35-3 EINECS: 233-139-2 Bereik: 01-2119486683-25 Merck Index: 13,01326 |
|
Specification Test Results
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Total trace metal impurities | ≤100 ppm |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |