Boorzuur 99.6% ACS
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
423480020
423485000
ACRO423480020EA
102
EUR
ACRO423480020
ACRO423485000
Boorzuur 99.6% ACS
Boorzuur
Formule:
B(OH)₃ Kookpunt: 185 °C (1013 hPa) Dichtheid: 1,44 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011337 CAS nummer: 10043-35-3 EINECS: 233-139-2 Bereik: 01-2119486683-25 Merck Index: 13,01326 |
|
Specification Test Results
Appearance | White Crystalline powder |
Loss on drying | ≤0.5 % |
Titration with NaOH | ≥99.5 % |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
Phosphate (PO4) | ≤0.001 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.01 % |
Calcium (Ca) | ≤0.005 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.001 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % (in methanol) |
Non-volatiles with MeOH | ≤0.05 % |