Boorzuur ≥99.99% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
36771.36 36771.A3
36771.36EA 63.9 EUR
36771.36 36771.A3
Boorzuur ≥99.99% (metals basis)
Boorzuur
Purity: 99.99% CAS No.: 10043-35-3 Molecular Formula: BH3O3 Formula Weight: 61.83 Flash Point: None Physical Form: +8 Mesh Granular Density: 1.435 Appearance: White Odour: Odourless pH: 3.8-4.8 Melting Point: ca 185° dec. Beilstein Reference: 1697939 Merck Reference: 14,1336 MDL No.: MFCD00011337
Formule: B(OH)₃
Kookpunt: 185 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,435
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011337
CAS nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
Bereik: 01-2119486683-25
Merck Index: 14,1336
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM