Boorzuur ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
A10896.0C
A10896.0E
A10896.36
A10896.0CEA
294
EUR
A10896.0C
A10896.0E
A10896.36
Boorzuur ≥99%
Boorzuur
Purity: 99+%
CAS No.: 10043-35-3
Molecular Formula: BH3O3
Formula Weight: 61.83
Flash Point: None
Odour: Odourless
pH: 3.8-4.8
Melting Point: ca 185° dec.
Beilstein Reference: 1697939
Merck Reference: 14,1336
MDL No.: MFCD00011337
Formule:
B(OH)₃ Kookpunt: 185 °C (1013 hPa) Dichtheid: 1,435 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011337 CAS nummer: 10043-35-3 EINECS: 233-139-2 Bereik: 01-2119486683-25 Merck Index: 14,1336 |