Boorzuur ≥99.5% ACS
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
0588-1KGEA 131 EUR
0588-1KG 0588-500G
Boorzuur ≥99.5% ACS
Boorzuur
Formule: B(OH)₃
Kookpunt: 185 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 160 °C
Dichtheid: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011337
CAS nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
Bereik: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Calcium <0.005%
Chloride ≤0.001%
Heavy metals (as Pb) ≤0.001%
Insolubles (methanol) ≤0.005%
Iron ≤0.001%
Nonvolatiles (methanol) ≤0.05%
Phosphate ≤0.001%
Purity ≥99.5%
Sulphate ≤0.01%