Boorzuur, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO for analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00165.0100
1.00165.0500
1.00165.1000
1.00165.5000
1.00165.9025
1.00165.0100EA
24.8
EUR
1.00165.0100
1.00165.0500
1.00165.1000
1.00165.5000
1.00165.9025
Boorzuur, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO for analysis, Supelco®
Boorzuur
Formule:
B(OH)₃ MW: 61.83 g/mol Kookpunt: 185 Smeltpunt: 160 Dichtheid: 1.44 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011337 CAS nummer: 10043-35-3 EINECS: 233-139-2 Bereik: 01-2119486683-25 Merck Index: 13,01326 |
|
Specification Test Results
Solubility | 46.5 g/l (20 °C) |
Melting Point | 171 °C (decomposition) |
Molar Mass | 61.83 g/mol |
Bulk Density | 400 - 600 kg/m3 |
Vapor Pressure | 2.7 hPa (20 °C) |
Density | 1.44 g/cm3 (20 °C) |
pH | 3.8 - 4.8 (33 g/l, H2O, 20 °C) |