Boorzuur, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00765.0050EA 126 EUR
1.00765.0050 1.00765.0500
Boorzuur, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Boorzuur
Formule: B(OH)₃
MW: 61,83 g/mol
Kookpunt: 185 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 160 °C
Dichtheid: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011337
CAS nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
Bereik: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://nl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/54/16640554.jpg
Order Now
Specification Test Results
Solubility 46.5 g/L (20 °C)
Melting Point 171 °C (decomposition)
Molar Mass 61.83 g/mol
Bulk Density 400 - 600 kg/m³
Vapour Pressure 2.7 hPa (20 °C)
Density 1.44 g/cm³ (20 °C)
pH 3.7 (46.5 g/L, H₂O, 20 °C)