Boorzuur ≥99%, powder, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
20183.291EA
52.3
EUR
20183.291
20183.360
Boorzuur ≥99%, powder, GPR RECTAPUR®
Boorzuur
Formule:
B(OH)₃ Kookpunt: 185 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 160 °C Dichtheid: 1,44 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011337 CAS nummer: 10043-35-3 EINECS: 233-139-2 Bereik: 01-2119486683-25 Merck Index: 13,01326 |
|
Specification Test Results
Assay | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Non-volatile with methanol/HCl | Max. 0.2 % |
Cl (Chloride) | Max. 20 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.025 % |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |