Dithalliumsulfaat 99.9+% (trace metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Thallic sulphate, Dithallium sulphate
196940100 196940500 196942500
ACRO196940100EA 41.9 EUR
ACRO196940100 ACRO196940500 ACRO196942500
Dithalliumsulfaat 99.9+% (trace metals basis)
Dithalliumsulfaat
Formule: O₄STl₂
Smeltpunt: 632 °C
Dichtheid: 6,77 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011278
CAS nummer: 7446-18-6
EINECS: 231-201-3
UN: 1707
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09405
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to off-white Powder or crystals
Assay 80.0 to 84.0 % (Tl)
Total trace metal impurities ≤0.1 %