Gallium(II) telluride ≥99.999% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
41881.03 41881.06
41881.03EA 169 EUR
41881.03 41881.06
Gallium(II) telluride ≥99.999% (metals basis)
Gallium(II) telluride
Purity: 99.999% CAS No.: 12024-14-5 Molecular Formula: GaTe Formula Weight: 197.32 Physical Form: 6mm & down Sensitivity: Moisture Sensitive MDL No.: MFCD00135536
Formule: GaTe
Kookpunt: 103…104 °C (0,08 mmHg)
Smeltpunt: 824 °C
Dichtheid: 5,44 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00135536
CAS nummer: 12024-14-5
EINECS: 234-690-1