Tetrachloorsilaan ≥99% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 99%
CAS No.: 10026-04-7
Molecular Formula: Cl4Si
Formula Weight: 169.90
Physical Form: Liquid
Density: 1.483
Appearance: Colourless
Odour: Acrid
Melting Point: -70°
Boiling Point: 57.6°
Merck Reference: 14,8500
UN No.: 1818
MDL No.: MFCD00011229
Formule:
Cl₄Si Kookpunt: 57,6 °C Smeltpunt: –70 °C Dichtheid: 1,483 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011229 CAS nummer: 10026-04-7 EINECS: 233-054-0 UN: 1818 ADR: 8,II Merck Index: 14,8500 |