Tin(II) chloride, watervrij 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A16202.22
A16202.0E
A16202.36
A16202.22EA
38.9
EUR
A16202.22
A16202.0E
A16202.36
Tin(II) chloride, watervrij 98%
Tin(II) chloride
Purity: 98%
CAS No.: 7772-99-8
Molecular Formula: SnCl2
Formula Weight: 189.62
Melting Point: 247°
Boiling Point: 652°
Merck Reference: 14,8783
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011241
Formule:
SnCl₂ Kookpunt: 652 °C Smeltpunt: 247 °C Dichtheid: 3,95 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011241 CAS nummer: 7772-99-8 EINECS: 231-868-0 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,8783 |