Kiezelgel 3-6 mm, non toxic for drying
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
357400010
357400050
357400250
ACRO357400010EA
59.1
EUR
ACRO357400010
ACRO357400050
ACRO357400250
Kiezelgel 3-6 mm, non toxic for drying
Kiezelgel
Formule:
SiO₂ Kookpunt: 2230 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 1710 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011232 CAS nummer: 7631-86-9 Bereik: 01-2119379499-16 |
Specification Test Results
Appearance | Colorless to white Irregular granules |
Particle size | 3.0 to 6.0 mm |
Residual water | ≤2.0 % (140°C, 4 h) |
Water adsorption | ≥20.0 % (40% rH) |