Kiezelgel, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01907.1000EA 88.7 EUR
1.01907.1000 1.01907.5000
Kiezelgel, Supelco®
Kiezelgel
Formule: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Kookpunt: 2230 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1710 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011232
CAS nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
Bereik: 01-2119379499-16