Kiezelgel
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
9376.1 9376.2
ROTH9376.1EA 0 EUR
ROTH9376.1 ROTH9376.2
Kiezelgel
Kiezelgel
Formule: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Kookpunt: 2230
Smeltpunt: 1710
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011232
CAS nummer: 63231-67-4
Bereik: 01-2119379499-16