Kiezelgel

Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5

T858.1 T858.2
ROTHT858.1EA 51.5 EUR
ROTHT858.1 ROTHT858.2
Kiezelgel
Kiezelgel
Formule: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Kookpunt: 2230
Smeltpunt: 1710
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011232
CAS nummer: 63231-67-4
Bereik: 01-2119379499-16

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR