Kiezelgel, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MQ100
12479-25KG 12479-5KG
12479-25KGEA 1320 EUR
12479-25KG 12479-5KG
Kiezelgel, Supelco®
Kiezelgel
Formule: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Kookpunt: 2230
Smeltpunt: 1710
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011232
CAS nummer: 63231-67-4
Bereik: 01-2119379499-16