Kiezelgel, Pore size: 60 Å ≥99.5% (metals basis) 0.040-0.063 mm (230-400 mesh)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
42570.18
42570.30
42570.A1
42570.A7
42570.18EA
31.9
EUR
42570.18
42570.30
42570.A1
42570.A7
Kiezelgel, Pore size: 60 Å ≥99.5% (metals basis) 0.040-0.063 mm (230-400 mesh)
Kiezelgel
Purity: 99.5%
CAS No.: 7631-86-9
Physical Form: -230+400 Mesh, S.A. 500-600m2/g
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8493
MDL No.: MFCD00011232
Column chromatography
Formule:
SiO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011232 CAS nummer: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 Merck Index: 14,8493 |