Kiezelgel, Pore size: 60 Å 0.036-0.071 mm (215-400 mesh)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L14004.36 L14004.0B L14004.0E
L14004.36EA 55.1 EUR
L14004.36 L14004.0B L14004.0E
Kiezelgel, Pore size: 60 Å 0.036-0.071 mm (215-400 mesh)
Kiezelgel
CAS No.: 7631-86-9 Odour: Odourless Merck Reference: 14,8493 MDL No.: MFCD00011232
Formule: SiO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011232
CAS nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
Merck Index: 14,8493