Kiezelgel, Pore size: 60 Å
Leverancier: Roth Carl
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
0712.1
0712.2
ROTH0712.1EA
0
EUR
ROTH0712.1
ROTH0712.2
Kiezelgel, Pore size: 60 Å
Kiezelgel
Formule:
SiO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011232 CAS nummer: 63231-67-4 |