Kiezelgel, Pore size: 60 Å
Leverancier: Roth Carl
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
P091.1
P091.2
P091.3
ROTHP091.1EA
43.9
EUR
ROTHP091.1
ROTHP091.2
ROTHP091.3
Kiezelgel, Pore size: 60 Å
Kiezelgel
Formule:
SiO₂ MW: 60.08 g/mol Kookpunt: 2230 Smeltpunt: 1710 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011232 CAS nummer: 63231-67-4 |