Kiezelgel, Pore size: 60 Å 70-230 mesh, high_purity Chromatography_column, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MQ100
60741-1KG
60741-25KG
60741-5KG
60741-1KGEA
122
EUR
60741-1KG
60741-25KG
60741-5KG
Kiezelgel, Pore size: 60 Å 70-230 mesh, high_purity Chromatography_column, Supelco®
Kiezelgel
Formule:
SiO₂ MW: 60.08 g/mol Kookpunt: 2230 Smeltpunt: 1710 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011232 CAS nummer: 112926-00-8 |