Kiezelgel, Pore size: 60 Å 35-60 mesh, high purity, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M-Clarity™ quality level = MQ100
60742-1KG 60742-25KG
60742-1KGEA 125 EUR
60742-1KG 60742-25KG
Kiezelgel, Pore size: 60 Å 35-60 mesh, high purity, Supelco®
Kiezelgel
Formule: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Kookpunt: 2230
Smeltpunt: 1710
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011232
CAS nummer: 112926-00-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8ab4cc0b12527585b6641fb374f4805b5c48959&vid=3f8d94354f149f3abd134327fe45819930dc3924&prid=web&clid=SAPDAM