Kiezelgel, Pore size: 60 Å Ca, ~0.1% 230-400 mesh, high purity, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M-Clarity™ quality level = MQ200
60752-1KG 60752-5KG
60752-1KGEA 215 EUR
60752-1KG 60752-5KG
Kiezelgel, Pore size: 60 Å Ca, ~0.1% 230-400 mesh, high purity, Supelco®
Kiezelgel
Formule: SiO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011232
CAS nummer: 112926-00-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9ba1ac80884e4d7953718a87791ef333ea3ca41&vid=87251b01e5a24bd33f318335da3250c5ee6ba475&prid=web&clid=SAPDAM