Zwavelkoolstof 99.9% Spectroscopy
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
167710250 167715000 167710025
ACRO167710250EA 38.6 EUR
ACRO167710250 ACRO167715000 ACRO167710025
Zwavelkoolstof 99.9% Spectroscopy
Zwavelkoolstof
Formule: CS₂
MW: 76.14 g/mol
Kookpunt: 46 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –111 °C
Dichtheid: 1.262 g/cm³
Vlampunt: –30 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011321
CAS nummer: 75-15-0
EINECS: 200-843-6
UN: 1131
ADR: 3
Merck Index: 13,01821
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7fe0c906449b3b5461b1bac971c583c92c0b41c&vid=59e9028fbb4d1c2acb6f98101726e8ec520e0aa8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥99.85 %
UV at 380 nm A: ≤1.3
UV at 390 nm A: ≤0.5
UV at 400 nm A: ≤0.1
UV at 410 nm A: ≤0.05
UV at 420 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %