Zwavelkoolstof 99.9%, extra_pure Benzene_low
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
177280010
177280250
177285000
177280025
ACRO177280010EA
124
EUR
ACRO177280010
ACRO177280250
ACRO177285000
ACRO177280025
Zwavelkoolstof 99.9%, extra_pure Benzene_low
Zwavelkoolstof
Formule:
CS₂ MW: 76.14 g/mol Kookpunt: 46.2 Smeltpunt: –111 °C Dichtheid: 1.262 g/cm³ Vlampunt: –30 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011321 CAS nummer: 75-15-0 EINECS: 200-843-6 UN: 1131 ADR: 3 I Merck Index: 13,01821 |
|
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless Liquid |
Assay | ≥99.85 % (By difference) |
Residue after evaporation | ≤20 ppm |
Hydrogen sulfide (H2S) | ≤3 ppm |
Benzene | ≤50 ppm |
HPLC | ≥97.5 % |