Tin selenide ≥99.999% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
18781.06
18781.14
18781.06EA
123
EUR
18781.06
18781.14
Tin selenide ≥99.999% (metals basis)
Tin selenide
Purity: 99.999%
CAS No.: 1315-06-6
Molecular Formula: SnSe
Formula Weight: 197.65
Physical Form: 3-12mm Pieces
Melting Point: 861°
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00054049
Formule:
SeSn Smeltpunt: 861 °C Dichtheid: 6,18 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00054049 CAS nummer: 1315-06-6 EINECS: 215-257-6 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,8789 |