Lead(II) telluride ≥99.999% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 1314-91-6
Molecular Formula: PbTe
Formula Weight: 334.79
Physical Form: 15mm & Down Pieces
Density: 8.164
Melting Point: 917°
Merck Reference: 14,5422
UN No.: 3284
MDL No.: MFCD00016274
Formule:
PbTe Smeltpunt: 917 °C Dichtheid: 8,164 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00016274 CAS nummer: 1314-91-6 EINECS: 215-247-1 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,5422 |