Tin(II) telluride ≥99.999% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
89186.09
89186.18
89186.09EA
117
EUR
89186.09
89186.18
Tin(II) telluride ≥99.999% (metals basis)
Tin(II) telluride
Purity: 99.999%
CAS No.: 12040-02-7
Molecular Formula: SnTe
Formula Weight: 246.29
Physical Form: 3-12mm Pieces
Density: 6.48
Melting Point: 780°
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00049543
Formule:
SnTe Smeltpunt: 780 °C Dichtheid: 6,48 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00049543 CAS nummer: 12040-02-7 EINECS: 234-914-8 UN: 3288 ADR: 6.1,III |