Fosfortribromide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Phosphorus tribromide
L13638.14 L13638.22 L13638.0B
L13638.14EA 34.3 EUR
L13638.14 L13638.22 L13638.0B
Fosfortribromide ≥98%
Fosfortribromide
Formule: PBr₃
MW: 270.69 g/mol
Kookpunt: 175
Smeltpunt: –40 °C
Dichtheid: 2.8903 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011436
CAS nummer: 7789-60-8
EINECS: 232-178-2
UN: 1808
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07514