Antimoontrichloride ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 99+%
CAS No.: 10025-91-9
Molecular Formula: SbCl3
Formula Weight: 228.11
Odour: Pungent
Melting Point: 73.4°
Boiling Point: 223.5°
Merck Reference: 14,707
UN No.: 1733
MDL No.: MFCD00011212
Formule:
SbCl₃ Kookpunt: 223,5 °C Dichtheid: 3,14 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011212 CAS nummer: 10025-91-9 EINECS: 233-047-2 UN: 1733 ADR: 8,II Merck Index: 14,707 |