Fosfortrichloride 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
169480010 169480050 169482500
ACRO169480010EA 95.2 EUR
ACRO169480010 ACRO169480050 ACRO169482500
Fosfortrichloride 99%
Fosfortrichloride
Formule: Cl₃P
Kookpunt: 76 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –112 °C
Dichtheid: 1,57 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011438
CAS nummer: 7719-12-2
EINECS: 231-749-3
UN: 1809
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,07515
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear liquid
Titration Argentometric ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA
Iron (Fe) ≤10 ppm
Impurity ≤1 % POCl3