Fosfortrichloride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Phosphorus trichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22322.0100 8.22322.0500 8.22322.1000
8.22322.0100EA 77.7 EUR
8.22322.0100 8.22322.0500 8.22322.1000
Fosfortrichloride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Fosfortrichloride
Formule: Cl₃P
MW: 137.33 g/mol
Kookpunt: 76
Smeltpunt: –112 °C
Dichtheid: 1.57 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011438
CAS nummer: 7719-12-2
EINECS: 231-749-3
UN: 1809
ADR: 6.1 (8) I
Merck Index: 12,07515