Fosforyltrichloride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22339.0250
8.22339.1000
8.22339.9300
8.22339.0250EA
62.4
EUR
8.22339.0250
8.22339.1000
8.22339.9300
Fosforyltrichloride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Fosforyltrichloride
Formule:
POCl₃ Kookpunt: 107 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 1 °C Dichtheid: 1,645 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011443 CAS nummer: 10025-87-3 EINECS: 233-046-7 UN: 1810 ADR: 6.1 (8),I Merck Index: 12,07506 |