Fosforpentoxide, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Phosphorus(V) oxide, di-Phosphorus pentoxide, Phosphorus pentoxide, Phosphoric anhydride
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00540.1000 1.00540.9025
1.00540.1000EA 141 EUR
1.00540.1000 1.00540.9025
Fosforpentoxide, Supelco®
Fosforpentoxide
Formule: P₂O₅
Smeltpunt: 562 °C
Dichtheid: 2,253 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011440
CAS nummer: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
UN: 1807
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07441