Fosforpentoxide ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00570.0100EA
57.7
EUR
1.00570.0100
1.00570.0500
Fosforpentoxide ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Supelco®
Fosforpentoxide
Formule:
P₂O₅ MW: 141,94 g/mol Smeltpunt: 562 °C Dichtheid: 2,253 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011440 CAS nummer: 1314-56-3 EINECS: 215-236-1 UN: 1807 ADR: 8,II Merck Index: 13,07441 |