Fosforpentoxide
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
ROTH9076.2EA 49.9 EUR
ROTH9076.2
Fosforpentoxide
Fosforpentoxide
Formule: P₂O₅
MW: 141,94 g/mol
Smeltpunt: 562 °C
Dichtheid: 2,253 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011440
CAS nummer: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
UN: 1807
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07441