Arsenic(III) telluride ≥99.999% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
41709.09 41709.18
41709.09EA 202 EUR
41709.09 41709.18
Arsenic(III) telluride ≥99.999% (metals basis)
Arsenic(III) telluride
Purity: 99.999% CAS No.: 12044-54-1 Molecular Formula: As2Te3 Formula Weight: 532.64 Physical Form: 3-12mm Pieces Density: 6.50 Melting Point: 381° UN No.: 1557 MDL No.: MFCD00014167
Vacuum deposition
Formule: As₂Te₃
Smeltpunt: 381 °C
Dichtheid: 6,50
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014167
CAS nummer: 12044-54-1
EINECS: 234-955-1
UN: 1557
ADR: 6.1,II