Ammonium nitrate ≥95% ACS
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
12363.36
12363.A3
12363.36EA
49.1
EUR
12363.36
12363.A3
Ammonium nitrate ≥95% ACS
Ammonium nitrate
Formule:
NH₄NO₃ Kookpunt: 210 °C (ontbinding) Smeltpunt: 170 °C Dichtheid: 1,72 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011425 CAS nummer: 6484-52-2 EINECS: 229-347-8 UN: 1942 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,534 |