Ammonium nitrate, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
MQ200
1.01187.1000 1.01187.5000
1.01187.1000EA 138 EUR
1.01187.1000 1.01187.5000
Ammonium nitrate, Supelco®
Ammonium nitrate
Formule: NH₄NO₃
MW: 80.04 g/mol
Kookpunt: 230
Smeltpunt: 169
Dichtheid: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011425
CAS nummer: 6484-52-2
EINECS: 229-347-8
UN: 1942
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,00538