Ammonium nitrate ≥98.5%, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
21277.361EA 101 EUR
21277.361 21277.460
Ammonium nitrate ≥98.5%, TECHNICAL
Ammonium nitrate
Formule: NH₄NO₃
Kookpunt: 230 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 169 °C
Dichtheid: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011425
CAS nummer: 6484-52-2
EINECS: 229-347-8
UN: 1942
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00538
Order Now
Specification Test Results
Assay (calculated on anhydrous) Min. 98.5 %