Tellurium tetrachloride 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
194740250
194741000
ACRO194740250EA
114
EUR
ACRO194740250
ACRO194741000
Tellurium tetrachloride 99%
Tellurium tetrachloride
Formule:
Cl₄Te Kookpunt: 380 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 224 °C Dichtheid: 3,26 g/cm³ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011262 CAS nummer: 10026-07-0 EINECS: 233-055-6 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 12,09279 |
Specification Test Results
Appearance | Off-white to light yellow Powder |
Titration Argentometric | ≥98.5 % (ex Cl) |